Merck
R482986
2-(2,4-DICHLORO-PHENOXY)-N-(4-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFAMOYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H18Cl2N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.361
MDL-Nummer: