Merck
R457973
2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL 1,3-DIOXO-2-{4-[(PENTYLOXY)CARBONYL]PHENYL}-5-ISOINDOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H24BrNO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.421
MDL-Nummer: