Merck
R372668
2,4-DICHLORO-6-(7,9-DICHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H14Cl4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.181
MDL-Nummer: