Merck
R168084
4-BROMO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-CHLORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H12BrCl4N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.074
MDL-Nummer: