Merck
R153222
NAPHTHALENE-CARBOXYLIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-I-PH)-THIOUREIDO)-ET)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H15Cl3IN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.689
MDL-Nummer: