Merck
R149195
4-((E)-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H17ClN4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.889
MDL-Nummer: