Merck
R141755
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H17ClN4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.878
MDL-Nummer: