Merck
R137995
4-ETHOXYBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-ISOPROPOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H28N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.495
MDL-Nummer: