Merck
R134198
4-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H27FN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.561
MDL-Nummer: