Merck
R124974
4-BUTOXY-N-(2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.472
MDL-Nummer: