Merck
R116432
4-CHLORO-N-(2-(2-(2-HYDROXY-5-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H16ClN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.788
MDL-Nummer: