Merck
R111635
ETHYL 2-{[(2-TERT-BUTYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H31NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.583
MDL-Nummer: