Merck
R108928
4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL 6-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)HEXANOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.476
MDL-Nummer: