Merck
R105856
N'-[(E)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H22N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.577
MDL-Nummer: