Wichtige Dokumente
P608
DL-Penicillamin
≥99%
Synonym(e):
3,3-Dimethyl-DL-cystein, 3-Mercapto-DL-valin
About This Item
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(S)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?