Wichtige Dokumente
P51
Palmitinsäure
90%
Synonym(e):
1-Pentadecancarbonsäure, C16:0, Cetylsäure, Hexadecansäure, NSC 5030, PamOH
About This Item
Dampfdruck
10 mmHg ( 210 °C)
Assay
90%
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-62.5 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?