Merck
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-Pentadien (cis+trans)
technical grade, 90%
Synonym(e):
1,3-Pentadiene, Piperylene
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.12
Beilstein:
1523657
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Dampfdichte
2.4 (vs air)
Dampfdruck
6.56 psi ( 20 °C)
Assay
90%
Expl.-Gr.
7 %
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
Dichte
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
Sonstige Hinweise
Remainder cyclopentene
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F
Flammpunkt (°C)
-29 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)