Merck
P42401
Sigma-Aldrich
3-Picolin-N-oxid
98%
Synonym(e):
3-Methyl-pyridin-1-oxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
Beilstein:
106327
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
bp
150 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1