P18004
9-Phenylanthracen
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
bp
417 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3cc4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
InChIKey
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves