Wichtige Dokumente
O1626
Oxalomalic acid trisodium salt
~95%
Synonym(e):
α-Hydroxy-β-oxalosuccinic acid
About This Item
Assay
~95%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].OC(C(C(O)=O)C(=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O8.3Na/c7-2(5(11)12)1(4(9)10)3(8)6(13)14;;;/h1-2,7H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
WSDSCXNEGCRTMS-UHFFFAOYSA-K
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)