N27306
2-Nitrotoluol
≥99%
Synonym(e):
1-Methyl-2-nitrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4-−3 °C (lit.)
Dichte
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch