N26903
Nitroterephthalsäure
≥99%
Synonym(e):
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-Nitro-p-phthalic acid, 2-Nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
270-272 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable