Wichtige Dokumente
M48309
4-Methyl-3-heptanol, Isomerengemisch
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
98-99 °C/75 mmHg (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C)C(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-4-6-7(3)8(9)5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)