Merck
M30604
Sigma-Aldrich
2-Methyl-benzoselenazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NSe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.11
Beilstein:
112836
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.652 (lit.)
bp
140 °C/51 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28.5-30 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc2ccccc2[se]1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)