M27409
3-Methyladipinsäure
99%
Synonym(e):
3-Methylhexandionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
230 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(4-7(10)11)2-3-6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable