Wichtige Dokumente
L511501
1,1′-Bis(1-dinaphthylphosphino)ferrocene
Synonym(e):
Zhou′s Ligand, dnpf
About This Item
Empfohlene Produkte
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2cccc3ccccc23)c4cccc5ccccc45.[CH]6[CH][CH][C]([CH]6)P(c7cccc8ccccc78)c9cccc%10ccccc9%10
InChI
1S/2C25H18P.Fe/c2*1-5-15-22-19(9-1)11-7-17-24(22)26(21-13-3-4-14-21)25-18-8-12-20-10-2-6-16-23(20)25;/h2*1-18H;
InChIKey
QNWZAQREDYRXCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)