Merck
L479373
6-AMINO-3-TERT-BUTYL-4-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.439
MDL-Nummer: