Merck
L473952
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H20N4O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.599
MDL-Nummer: