Merck
L472700
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(4-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H20N4OS3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.601
MDL-Nummer: