Merck
L471828
2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-1-(2-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H23N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.548
MDL-Nummer: