Merck
L470015
ETHYL 4-{[2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}-3-(3-PHENOXYPHENYL)ACRYLOYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H30N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.627
MDL-Nummer: