Merck
L467448
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H16ClFN2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.976
MDL-Nummer: