Merck
L442135
2-IMINO-3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H27N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.589
MDL-Nummer: