Merck
L440272
2-[(3Z)-3-(3-SEC-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(3-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20ClN3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.015
MDL-Nummer: