Merck
L439738
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-5-(4-BUTOXYPHENYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H33NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.601
MDL-Nummer: