Merck
L433349
METHYL (2Z)-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H21ClN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.006
MDL-Nummer: