Merck
L432210
3-HYDROXY-4-(4-METHOXYBENZOYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H19N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.478
MDL-Nummer: