Merck
L430226
(2Z)-6-BENZYL-2-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H12FN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.389
MDL-Nummer: