Merck
L427845
4-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H29N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.536
MDL-Nummer: