Merck
L418544
2-((E)-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONO}METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H17N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.432
MDL-Nummer: