Merck
L418137
4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H22N6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.491
MDL-Nummer: