Merck
L415448
2-{[4-ALLYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H15Cl2N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.323
MDL-Nummer: