Merck
L410772
4-{[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H18N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.479
MDL-Nummer: