Merck
L368202
N-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H23N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.547
MDL-Nummer: