Merck
L359025
2-[(3Z)-3-(3-CYCLOHEXYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H25N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.635
MDL-Nummer: