Merck
L353906
5-(3-BROMOPHENYL)-4-(4-FLUOROBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H15BrFNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.272
MDL-Nummer: