Merck
L353000
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C35H42N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.736
MDL-Nummer: