Merck
L351210
5-(4-BROMOPHENYL)-4-(4-BUTOXY-3-METHYLBENZOYL)-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H31BrN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.452
MDL-Nummer: