Merck
L348716
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H27FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.492
MDL-Nummer: