Merck
L341673
METHYL 4-[7-(2-FLUOROPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-6-YL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H19FN4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.465
MDL-Nummer: